Y0001750
D-Lactose monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Sucre de lait
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lactose
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
Clé InChI
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.