Merck
17814
Lactose
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Lactosum
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-559-2
Beilstein/REAXYS Number:
93796
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
InChI key
DKXNBNKWCZZMJT-JVCRWLNRSA-N
Application
  • Galectin-receptor interaction: a key player in liver fibrosis induced by Schistosoma japonicum infection.: This study explores the impact of galectin-receptor interactions on liver fibrosis caused by Schistosoma japonicum, potentially impacting lactose metabolism pathways involved in liver health (Huang et al., 2024).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe