Y0001107
Medronic acid impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Triisopropyl phosphite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
<2 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
medronic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
63-64 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Clé InChI
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup