STS0202
ECO TWEEN® 60
non-ionic detergent
Synonyme(s) :
TWEEN® 60, Polyethylene glycol sorbitan monostearate, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Poids mol.
estimated mol wt 1309
Composition
stearic acid, 40-60%
total stearic and palmitic acid, ≥90%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
27 mg/L
Densité
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14.9
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
TWEEN 60 is a niosome.
Application
Caractéristiques et avantages
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable