Documents
P1754
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
viscous liquid
Synonyme(s) :
TWEEN® 80, Mono-oléate de polyoxy-éthylènesorbitane, Mono-oléate de polyéthylène glycol sorbitane, Monooléate de POE (20)-sorbitane, Polysorbate 80
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Porcine (tallow)
bovine (tallow)
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
viscous liquid
Poids mol.
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
Composition
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
Nombre d'agrégation
60
CMC
0.012 mM (20-25°C)
Viscosité
400-620 mPa.s
Température de transition
cloud point 65 °C
Solubilité
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Densité
1.064 g/cm3
HLB
15
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Clé InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Description générale
Le Tween® 80 est un tensioactif et un détergent non ionique catégorisé comme un ester de sorbitane et d'acide oléique. C'est un composé polyvalent couramment employé dans diverses applications biologiques, notamment la lyse cellulaire, l'isolement des noyaux et le fractionnement cellulaire. Le Tween® 80 permet aussi de stabiliser les protéines et de faciliter l'étude des membranes protéiques. Son efficacité vient de son appartenance au groupe des polysorbates, caractérisé par l'association de chaînes de polyéthylène glycol et d'esters oléiques de sorbitol et de sorbitane. Ces attributs structuraux expliquent les capacités émulsifiantes du Tween® 80 et son vaste éventail d'applications.
Application
Détergent non ionique utilisé pour l'extraction sélective de protéines et l'isolement de noyaux de lignées de cellules de mammifères.
Le TWEEN® 80 a été employé dans une solution de transport de médicament pour des injections spécifiques dans la souris et le rat. Il a servi à la détermination de l′activité estérase dans des cellules bactériennes.
Actions biochimiques/physiologiques
Le TWEEN® 80 est un tensioactif du type polysorbate qui contribue à stabiliser les protéines et facilite les études sur les membranes protéiques. Il est régulièrement utilisé dans l′extraction de protéines membranaires et l′isolement de noyaux à partir de cellules.
Caractéristiques et avantages
  • Excellent agent mouillant et dispersant.
  • Tensioactif extrêmement polyvalent pour vos recherches en biologie cellulaire et en biochimie.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Zandra Gerdes et al.
PloS one, 14(2), e0205378-e0205378 (2019-02-20)
The role of microplastic (MP) as a carrier of persistent organic pollutants (POPs) to aquatic organisms has been a topic of debate. However, the reverse POP transport can occur if relative contaminant concentrations are higher in the organism than in
HU-210 shows higher efficacy and potency than morphine after intrathecal administration in the mouse formalin test.
Guhring H et al.
European Journal of Pharmacology, 429, 127-127 (2001)
V Ryu et al.
Neuroscience, 167(4), 1227-1238 (2010-03-04)
Previous reports show that vagal afferent innervation of the stomach eventually regenerates from surviving nodose ganglion (NG) neurons after subdiaphragmatic vagotomy. Systemic capsaicin treatment destroys gastric vagal afferent neurons expressing vanilloid receptor 1 (VR1). However, it is not known whether
Christina Koester-Hegmann et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 532-532 (2019-01-29)
Exposure to hypobaric hypoxia at high altitude (above 2500 m asl) causes cognitive impairment, mostly attributed to changes in brain perfusion and consequently neuronal death. Enriched environment and voluntary exercise has been shown to improve cognitive function, to enhance brain
Pathogenic factors of Pseudomonas cepacia isolates from patients with cystic fibrosis.
Gessner AR and Mortensen JE
Journal of Medical Microbiology, 33, 115-115 (1990)