SMB00938
Dimethyl-L-arginine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Dimethyl-L-arginine, (S)-2-Amino-5-(3,3-dimethylguanidino)pentanoic acid, Asymmetric dimethylarginine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC\N=C(\N(C)C)/N)C(=O)O
InChI
1S/C8H18N4O2/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14)/t6-/m0/s1
Clé InChI
YDGMGEXADBMOMJ-LURJTMIESA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ideal for biochemical and metabolomics studies
- High purity product for research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable