S8032
Azoture de sodium
BioXtra
Synonyme(s) :
Hydrazoic acid sodium salt, NSC 3072
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
99.8%
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.1% Insoluble matter
Pf
370-425 °C
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
<1.0 at 276
Chaîne SMILES
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
Clé InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
- Oxidative decarboxylation
- Michael addition reactions
Reagent for synthesis of
- Blue fluorescent copolymers
- Metal phosphonates
- Arenes via aminations
Involved in regioselective synthesis of prianosin B
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Brain
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges