PHR8910
Noroxymorphone hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Noroxymorphone hydrochloride, 4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one HCl, Naloxone Hydrochloride Dihydrate Impurity A HCl (PhEur), Naltrexone Hydrochloride Impurity B HCl (PhEur), (5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1473002
Famille d'API
noroxymorphone
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 75 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Chaîne SMILES
Cl.N1[C@H]2[C@]3([C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)C(=O)CC3)CC1)O
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-9-2-1-8-7-11-16(20)4-3-10(19)14-15(16,5-6-17-11)12(8)13(9)21-14;/h1-2,11,14,17-18,20H,3-7H2;1H/t11-,14+,15+,16-;/m1./s1
Clé InChI
QMFVIJMHPXUVOL-RCGDHTHDSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable