PHR3789
Polysorbate 20
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Polysorbate 20
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1547925
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of (5x1G)
Application(s)
pharmaceutical
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
527.0 °F
Point d'éclair (°C)
275 °C