PHR3398
S-Selenomethionine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Seleno-L-methionine, (S)-2-Amino-4-(methylseleno)butyric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1611955
Conditionnement
pkg of 200 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable