561505
L-Selenomethionine
L Selenomethionine increases the expression of glutathione peroxidase.
Synonyme(s) :
L-Selenomethionine, SeMet
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 50 mg/mL
Traces de cations
Se: ≥39.5%
heavy metals: ≤10 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Boles, J.O., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 22217.
Nielson, J.B. and Anderson, O. 1992. Toxicology74, 233.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
250.3 - 346.3 °F
Point d'éclair (°C)
121.3 - 174.6 °C