PHR3250
Thioguanine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
6-Thioguanine, 2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1660000
Famille d'API
tioguanine, thioguanine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Pf
≥300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Clé InChI
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable