852678
6-Mercaptopurine monohydrate
98%
Synonyme(s) :
6-Purinethiol, 6-Thiohypoxanthine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.Sc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
Clé InChI
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PPAT(5471)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3