PHR1681
Benzalkonium Chloride solution
50%, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Chlorure d’alkylbenzyldiméthylammonium
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Chlorure de benzalkonium solution, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001060
traceable to USP 1050993
Famille d'API
benzalkonium chloride
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2