Documents
34466
Supelco
Didecyldimethylammonium chloride
analytical standard
Synonyme(s) :
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H48ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Cl-]
InChI
1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RUPBZQFQVRMKDG-UHFFFAOYSA-M
Application
Didecyldimethylammonium chloride is commonly used:
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2