PHR1106
L-Arginine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. A1270000
traceable to USP 1042500
Famille d'API
arginine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Clé InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable