PHR1241
L-Méthionine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Acide L-2-amino-4-(méthylthio)butanoïque, Acide (S)-2-amino-4-(méthylmercapto)butyrique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. M0960000
traceable to USP 1411504
Famille d'API
methionine & derivatives
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
284 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material