Documents
PHR1030
Supelco
Acétate de tocophéryle, a
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Acétate de DL-α-tocophérol, Acétate de tout-rac-α-tocophéryle, Acétate de vitamine E
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H52O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.74
Numéro Beilstein :
97512
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. T1600000
traceable to USP 1667701
Famille d'API
tocopherol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Clé InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Description générale
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Application
αL′acétate d′α-tocophéryle peut être utilisé comme étalon interne dans le dosage de l′α-tocophérol dans les échantillons de sérum ou de plasma humains par chromatographie liquide haute performance (HPLC). Il peut aussi servir d′étalon de référence pharmaceutique dans la quantification de l′analyte dans les formulations pharmaceutiques par une technique spectrophotométrique.
Ces étalons secondaires sont qualifiés comme des matières de référence certifiées. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs applications analytiques, y compris, mais sans s′y limiter, dans les tests de libération de lots et le développement de méthodes d′analyse qualitative et quantitative dans le secteur pharmaceutique, les essais de contrôle de la qualité des aliments et boissons, et dans d′autres méthodes requérant un étalonnage.
Remarque sur l'analyse
Ces étalons secondaires présentent une traçabilité multiple jusqu′aux étalons primaires USP, Ph. Eur. et BP, selon les sources disponibles.
Autres remarques
Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/IEC 17025 Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d'analyse.
Note de bas de page
Pour voir un exemple de certificat d′analyse pour ce produit, saisir LRAC1696 dans le champ ci-dessous. Il s′agit uniquement d′un certificat donné à titre d′exemple ; il ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Produits recommandés
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
A routine method for the simultaneous measurement of retinol, ?-tocopherol and five carotenoids in human plasma by reverse phase HPLC
Talwar D, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 270, 85-100 (1998)
Simultaneous determination of retinol and alpha-tocopherol in serum or plasma by liquid chromatography
Catignani LG and Bieri GJ
Clinical Chemistry, 29, 708-712 (1983)
Flow injection spectrophotometric determination of vitamin E in pharmaceuticals, milk powder and blood serum using potassium ferricyanide-Fe (III) detection system
Jadoon S, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 21(6), 712-715 (2010)
Po-Hsien Huang et al.
Science signaling, 6(267), ra19-ra19 (2013-03-21)
Vitamin E is a fat-soluble vitamin with antioxidant properties. Tocopherols are the predominant form of vitamin E found in the diet and in supplements and have garnered interest for their potential cancer therapeutic and preventive effects, such as the dephosphorylation
Adam Prokopowicz et al.
Occupational and environmental medicine, 70(6), 365-371 (2013-02-05)
Changes in enzymatic antioxidant activity are frequently observed in workers occupationally exposed to lead. Few studies have investigated the influence of lead on the non-enzymatic antioxidant system. The aim of our study was to assess the influence of occupational exposure