Key Documents
PHL89487
Berberine chloride dihydrate
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H18ClNO4 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C20H18NO4.ClH.2H2O/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;;;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
Clé InChI
NWMNHQUPWGJEKI-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable