Documents
PHL89285
Teucrin A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H20O6/c1-9-15(20)16-14-11(17(21)25-16)3-2-4-12(14)19(9)7-13(24-18(19)22)10-5-6-23-8-10/h5-6,8-9,12-13,15-16,20H,2-4,7H2,1H3/t9-,12+,13+,15+,16-,19-/m1/s1
Clé InChI
AONLJCCUYGGOSW-PJERILTQSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable