Principaux documents
P1004
Sigma-Aldrich
Polymyxine B sulfate salt
Synonyme(s) :
Polymixine, Polymyxine B, Sulfate de polymyxine B
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C55H96N16O13 · 2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1385.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51283106
Nomenclature NACRES :
NA.76
Source biologique
Pseudomonas aeruginosa
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry. )
Solubilité
water: 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
fungi
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le sulfate de polymyxine B est un antibiotique polypeptidique cyclique fortement cationique, dérivé de la fermentation de Bacilus polymyxa. Il s'agit d'un mélange de sulfate de polymyxine B1 et de sulfate de polymyxine B2.
Application
Le sulfate de polymyxine B a été utilisé :
  • Dans la culture de cellules endothéliales aortiques humaines (HAEC) afin d′exclure une éventuelle contamination par des endotoxines dans de l′adiponectine recombinante
  • Pour l′analyse d′isolats
  • Dans l′activité de neutralisation d′endotoxines de l′α-amylase (AmyI-1)-18 (test au LAL)
Le sulfate de polymyxine B est un antibiotique polypeptidique cyclique fortement cationique, dérivé de la fermentation de Bacilus polymyxa. Il s′agit d′un mélange de sulfate de polymyxine B1 et de sulfate de polymyxine B2. Ce produit est utilisé en milieu clinique pour traiter les infections du système urinaire, des méninges et de la circulation sanguine provoquées par des souches sensibles de Pseudomonas aeruginosa. Il sert également à l′étude des pathogènes multirésistants ††, en tant qu′agent immobilisé pour l′élimination d′endotoxines, et pour induire la formation de pores dans la membrane des cellules corticales de racines de sorgho excisées.
Actions biochimiques/physiologiques
La polymyxine B est l'un des principaux antibiotiques utilisés pour traiter les infections bactériennes à Gram négatif, notamment celles causées par les bactéries non fermentaires résistantes aux carbapénèmes et les entérobactéries résistantes aux carbapénèmes.
Mode d'action : Le sulfate de polymyxine B se lie à la partie lipide A des lipopolysaccharides bactériens†, ce qui altère la membrane cytoplasmique en induisant la formation de pores suffisamment grands pour provoquer une fuite de nucléotides dans les parois bactériennes. Ceci modifie la perméabilité de la membrane cytoplasmique.
Spectre antimicrobien : Présente une action bactéricide vis-à-vis de la plupart des bacilles à Gram négatif††, notamment E. Coli et la plupart des champignons et des bactéries à Gram positif.
Caractéristiques et avantages
Antibiotique de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Notes préparatoires
Le sulfate de polymyxine B est soluble dans l'eau à 50 mg/ml, donnant une solution incolore ou jaune, très légèrement trouble. Il est très peu soluble dans les solvants organiques. Par exemple, sa solubilité dans l'éthanol est de 0,115 mg/ml.
Les solutions mères doivent être stérilisées par filtration et conservées entre 2 °C et 8 °C. Elles sont stables pendant 5 jours à 37 °C.
Stockage et stabilité
Tel qu'il est fourni, le produit doit être conservé entre 2 °C et 8 °C à l'abri de la lumière. Aucun changement n'a été observé dans des échantillons stockés dans ces conditions pendant trois ans.
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver dans un endroit sec.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Endotoxin-neutralizing activity and mechanism of action of a cationic alpha-helical antimicrobial octadecapeptide derived from alpha-amylase of rice
Taniguchi M, et al.
Peptides, 101-108 (2016)
Globular adiponectin counteracts VCAM-1-mediated monocyte adhesion via AdipoR1/NF-kappaB/COX-2 signaling in human aortic endothelial cells
Addabbo F, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 301(6), E1143-E1143 (2011)
Dosing and pharmacokinetics of polymyxin B in patients with renal insufficiency
Thamlikitkul V, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, e01337-e01316 (2017)
Biochemical and toxic diversity of Bacillus cereus in a pasta and meat dish associated with a food-poisoning case
Pirhonen T I, et al.
Food Microbiology, 22(1), 87-91 (2005)
Xucheng Huang et al.
International journal of medical microbiology : IJMM, 308(7), 819-828 (2018-07-24)
Ureaplasma spp. are known to be associated with human genitourinary tract diseases and perinatal diseases and Ureaplasma spp. Lipid-associated membrane proteins (LAMPs) play important roles in their related diseases. However, the exact mechanism underlying pathogenesis of Ureaplasma spp. LAMPs is