Merck
Passer à
P0972
Polymyxine B sulfate salt
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Polymyxin B sulfate salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C55H96N16O13 · 2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1385.61
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
EC Number:
215-774-7
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Application
Polymyxin B sulfate is a strongly cationic cyclic polypeptide antibiotic that is derived from fermentation of Bacilus polymyxa. It is a mixture of B1 and B2 sulfate. The product has been used clinically to treat infections of the urinary tract, meninges and blood stream caused by susceptible strains of Pseudomonas aeruginosa. It also has uses studying multidrug-resistant pathogens, as an immobilized agent for removal of endotoxins, and to induce pore formation in the membranes of cortex cells from excised sorghum roots.
Biochem/physiol Actions
Mode d'action : Le sulfate de polymyxine B se lie à la partie lipide A des lipopolysaccharides bactériens†, ce qui altère la membrane cytoplasmique en induisant la formation de pores suffisamment grands pour provoquer une fuite de nucléotides dans les parois bactériennes. Ceci modifie la perméabilité de la membrane cytoplasmique.
Spectre antimicrobien : Présente une action bactéricide vis-à-vis de la plupart des bacilles à Gram négatif††, notamment E. Coli et la plupart des champignons et des bactéries à Gram positif.
Packaging
This product is packaged in a bottomless glass bottle, with its contents inside an inserted fused cone.
Disclaimer
As supplied, the product should be stored at 2-8°C in the dark. No change was observed in retained samples after three years′ of storage in these conditions. Stock solutions should be sterile filtered and stored at 2-8°C. They are stable at 37°C for 5 days.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1547007P2400000BP1028
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. how do I use Polymyxin B sulfate (Molecular weight 1385.61g/mol) in 200mL of ultra-pure water ?
    1 answer
    1. Stock solutions should be sterile filtered and stored at 2-8°C. Stock solutions are stable at 37°C for 5 days. For more detailed information on a specific application, a literature search is recommended.
      Helpful?
  2. What is MU and how does this relate to milligrams?
    1 answer
    1. MU is million units. You can convert this to mg by dividing package size by the unit activity listed on the Certificate of Analysis for your specific lot.
      Helpful?
  3. I see that you list several Polymyxin B Sulfate products (P0972, P1004, P4932, 81334 and P4119). What are the differences?
    1 answer
    1. The primary difference between the products is the testing. Product P0972 is USP tested, product P4932 is tested against 3 mammalian cell lines to make sure it is not toxic to the cells, product P4119 is cell culture and endotoxin tested, and products P1004 and 81334 are the research grades with P1004 in USP units and 81334 in international units.
      Helpful?
  4. What is the solution stability of Product P0972, Polymyxin B sulfate?
    1 answer
    1. For solution stability information, please refer to the product information sheet for a related Polymyxin B sulfate product (Product No. P1004).
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.