NIST924A
Lithium carbonate
NIST® SRM® 924a
Synonyme(s) :
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 30 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
titration: suitable
Pf
618 °C (lit.)
Application(s)
clinical
Format
neat
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informations sur le gène
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Catégories apparentées
Description générale
SRM 924A_cert
SRM 924A _SDS
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
- Expiration details and storage and use instructions are provided on the NIST certificate
- Notes on biomaterial handling, disposal, and transport documented in MSDS
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable