Key Documents
1.05676
Supelco
Lithium carbonate
99.99 Suprapur®
Synonyme(s) :
Lithium carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CLi2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
209-062-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pureté
99.99%
Forme
solid
Puissance
525 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Pf
720 °C
Solubilité
13 g/L
Densité
2.1 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
250 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 10 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 5.0 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.01 ppm
Cs (Cesium): ≤ 20.0 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 10.0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.050 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 10.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.10 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable