NIST2693
Bituminous coal (sulfur, mercury, and chlorine)
NIST® SRM® 2693
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Description générale
SRM 2693_cert
SRM 2693_SDS
Autres remarques
Sulfur (S), Mercury (Hg), Chlorine (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Ash content
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable