NIST2683C
Bituminous coal (sulfur, mercury, and chlorine)
NIST® SRM® 2683c
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2683C_cert
SRM 2683C_SDS
Autres remarques
Mercury (Hg), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chlorine (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable