Key Documents
NIST1616B
Sulfur in kerosene
NIST® SRM® 1616b, (low level)
Synonyme(s) :
Kerosene
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
0.23 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
442 °F
Limite d'explosivité
5 %
Conditionnement
pkg of 100 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
XRF: suitable
Point d'ébullition
190-250 °C (lit.)
Densité
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
138.0 °F
Point d'éclair (°C)
58.9 °C