Key Documents
NIST2723B
Sulfur in diesel fuel oil
NIST® SRM® 2723b, (nominal mass fraction 10mg/kg)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
141.8 °F
Point d'éclair (°C)
61 °C