N4517
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥6% amino, suitable for biotechnology and microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from casein, N-Z-Case® AS
About This Item
Produits recommandés
product name
N-Z-Amine® AS, Casein enzymatic hydrolysate, suitable for microbiology
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 kg
Dosage de l'azote
≥6% amino, ≥11% total
Couleur
yellow
pH
5.8-7.8
Application(s)
microbiology
Catégories apparentées
Description générale
Application
Liaison
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable