D221104
Dodecane
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.96 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 47.8 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
401 °F
Limite d'explosivité
8 %
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
215-217 °C (lit.)
Pf
−9.6 °C (lit.)
Densité
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Extraction of hydrocarbons from Botryococcus braunii.
- Pd/C catalyzed deoxygenation of stearic acid to synthesize biodiesel.
- Oxidativede sulfurization of dibenzothiophenes.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup