Principaux documents
ERMEF004
Diesel (B7)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMEF004
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F
Point d'éclair (°C)
57 °C