Key Documents
1.88051
Supelco
Water Standard
0.1%, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
Synonyme(s) :
Water standard 0.1% for coulometric Karl Fischer Titration
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Étalon d'eau (0,1 %), Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ISO 17025, 17034
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
287 °C (Information refers to the main component.)
Limite d'explosivité
1.7-11.5 % (v/v) Information refers to the main component.)
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Point d'ébullition
119 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Description générale
L'étalon d'eau, 0,1 % est préparé par gravimétrie avec de l'eau et des réactifs ultrapurs. Il est caractérisé dans un laboratoire de contrôle qualité accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. La teneur en eau de l'étalon est mesurée par titrage coulométrique direct selon Karl Fischer, suivant la norme ISO 760.
Rendez-vous sur Certificats ISO et auto-évaluations qualité des sites pour consulter les certificats d'accréditation actuels.
Téléchargez votre certificat sur le site http://www.sigma-aldrich.com pour visualiser les valeurs certifiées, y compris l'incertitude et la date d'expiration.
Application
Il est utilisé comme matériau de référence certifié (MRC) pour vérifier la justesse des titreurs coulométriques Karl Fischer, conformément au chapitre 7.1.5 de la norme ISO 9001 ("Ressources pour la surveillance et la mesure"). Il peut également servir à vérifier l'exactitude des résultats mesurés, conformément au chapitre 2.5.32 de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.) ("Microdosage de l'eau"). Bien qu'il soit préférable de l'utiliser en coulométrie, il peut servir à contrôler la faible teneur en eau par titrage volumétrique.
Caractéristiques et avantages
  • Conditionnement pratique en ampoules de verre de 8 ml, 10 ampoules à usage unique par boîte
  • Certificat d'analyse détaillé du lot précisant la teneur en eau exacte mesurée pour le lot, l'incertitude de mesure, la technique d'analyse, le lot NIST et la durée de conservation minimale
  • Produit mesuré et qualifié dans un laboratoire accrédité ISO/CEI 17025 et ISO 17034
  • Traçabilité métrologique directe au kilogramme (unité SI) en référence au matériau de référence SRM 2890 du NIST
Conditionnement
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (ex. xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Remarque sur l'analyse
Dosage (H₂O) : 0,970 à 1,030 mg/g
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Réactif
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
88.7 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
31.5 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Articles
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Afficher tout
Protocoles
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.