ERMEC590
Polyethylene (LDPE)
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Polyethylene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
chemicals and industrial polymers
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Clé InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
ERMEC590
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3