ERMBF415D
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 1% NK603, or the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
or the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Agence
ERM®
Composition
genetically modified NK603 maize, 1%
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
ERMBF415D
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable