Key Documents
AB19016
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MMP-9, domaine catalytique
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Gelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP9(4318)
Description générale
Toutes les cellules dans les tissus sont entourées d'une matrice extracellulaire (MEC) donnant aux tissus leur forme et leur structure. La MEC est constamment remodelée et une communication constante est maintenue entre les cellules à travers cette matrice. Des protéines sécrétées appelées métalloprotéinases matricielles (MMP) sont impliquées dans la modulation des interactions de la matrice extracellulaire. Les MMP sont des endopeptidases qui se lient au Zn(2+) et qui dégradent divers composants de la MEC.
Les MMP sont des enzymes impliquées dans les processus de remodelage tissulaire normaux et pathologiques, la cicatrisation des plaies, l'angiogenèse et l'invasion tumorale. MMP9, également connue sous le nom de gélatinase B, est une enzyme sécrétée qui dégrade les collagènes interstitiels de type I, II et III ; elle est produite par les macrophages alvéolaires et granulocytes normaux. L'expression de MMP9 augmente dans les lignées cellulaires dérivées de lymphomes et infectées par le virus Epstein-Barr et peut être significative dans les carcinomes nasopharyngés typiquement invasifs.
Spécificité
La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été confirmée.
Reconnaît la forme pro et la forme active de la protéine MMP-9 de rat. L'anticorps réagit également avec la protéine MMP-9 humaine et de souris ; les autres espèces n'ont pas été testées. Ne montre aucune réactivité croisée vis-à-vis des autres membres de la famille MMP. L'anticorps a été généré en utilisant la collagénase de rat de type IV (domaine catalytique) de 92 kDa active exprimée chez E. coli. comme immunogène.
Immunogène
Collagénase de rat de type IV (domaine catalytique) de 92 kDa active exprimée chez E. coli
Épitope : domaine catalytique
Application
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/1 000e d'un lot précédent a été utilisée.
Immunoprécipitation :
une dilution au 1/500e d'un lot antérieur a été utilisée. La protéine MMP-9 est produite de façon constitutive par certaines lignées de cellules tumorales (HT1080, HL60 et U937), mais pas dans la plupart des cellules et tissus quiescents. L'ester de phorbol TPA stimule la production de MMP-9 dans certains types de cellules. Les concentrations de MMP-9 dans les milieux de culture (pg/ml) sont souvent inférieures au seuil de détection par western blotting standard. L'enzyme peut être concentrée à partir du milieu de culture par chromatographie d'affinité sur gélatine-agarose (Goldberg, G.I. et al. J. Biol. Chem. 267, 4583-4591. 1992). Cela peut empêcher l'apparition d'une fausse bande de liaison aux anticorps à proximité de 68 kDa présente pour certains milieux concentrés.
Western blotting : Dilution au 1/2000e. Typiquement, la forme pro à 98-95 kDa et la forme active à 92-88 kDa sont détectées, ainsi que les produits de dégradation dans des conditions entièrement réduites. Dans des conditions non réduites, des bandes supplémentaires peuvent être détectées en raison du complexe TIMP et d'autres complexes inhibiteurs stables en milieu avec SDS. Il est recommandé d'utiliser CC069 comme contrôle positif.
Immunohistochimie : une dilution au 1/100e d'un lot précédent a été utilisée sur des tissus fixés en acétone et congelés.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-MMP-9, domaine catalytique, est un anticorps dirigé contre la protéine MMP-9 et destiné à être utilisé en IH, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
MMP et TIMP
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules L6.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter MMP-9 dans 10 µg de lysats de cellules L6.
Description de la cible
92 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1150
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant du PBS avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : purifié
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules HL60, lysat de cellules pulmonaires U937.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Plasminogen is a joint-specific positive or negative determinant of arthritis pathogenesis in mice.
Raghu, H; Jone, A; Cruz, C; Rewerts, CL; Frederick, MD; Thornton, S; Degen, JL; Flick, MJ
Arthritis & Rheumatology (Hoboken, N.J.) null
Fei Yu et al.
Molecular medicine reports, 15(5), 2969-2976 (2017-03-31)
ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3 (ORMDL3) has been previously implicated in asthma pathogenesis, its effect on airway remodeling remains to be elucidated. The present study examined the expression levels of ORMDL3 in a mouse model of asthma. Mice were divided into
Le Thi Anh Hong et al.
Nature communications, 8(1), 533-533 (2017-09-16)
The cystic cavity that develops following injuries to brain or spinal cord is a major obstacle for tissue repair in central nervous system (CNS). Here we report that injection of imidazole-poly(organophosphazenes) (I-5), a hydrogel with thermosensitive sol-gel transition behavior, almost
Ana Peñalver et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 10, 278-278 (2017-09-21)
Lysophosphatidic acid (LPA) is an extracellular lipid mediator that regulates nervous system development and functions acting through G protein-coupled receptors (GPCRs). Here we explore the crosstalk between LPA1 receptor and glutamatergic transmission by examining expression of glutaminase (GA) isoforms in
Aparna Karthikeyan et al.
Oncotarget, 9(38), 24950-24969 (2018-06-05)
Glioma tumors constitute a significant portion of microglial cells, which are known to support tumor progression. The present study demonstrates that transforming growth factor-β (TGFβ) signaling pathway in microglia in a glioma environment is involved in tumor progression and pathogenesis.