D5121
Acculong DNA Polymerase
suitable for PCR
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Technique(s)
PCR: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
This DNA Polymerase proves to be greatly effective with both simple and complex templates.
For simple templates, it can amplify fragments up to 40 kb. For complex templates, it can amplify fragments up to 20 kb; using cDNA templates, it can effectively amplify fragments up to 10 kb.
Acculong DNA Polymerase also has good resistance to PCR inhibitors and can be used for direct PCR of bacteria, fungi, plant tissues, animal tissues or whole blood samples.
Caractéristiques et avantages
- High Fidelity: 52 times that of Taq Polymerase and 6 times that of Pfu DNA polymerase.
- Increased Speed: Amplification speed is 4-150 times more than conventional polymerases.
- Optimized buffer system applicable to a wide range of templates.
- Time Saver: Ready-to-use premix thereby reducing experimental steps.
Contenu apparenté
Utilize molecular raw materials for diagnostic assay development and manufacturing, backed by extensive experience and worldwide manufacturing.
Utilisez nos matières premières pour l’analyse moléculaire destinées au développement et à la production de tests de diagnostic et bénéficiant de notre solide expérience et de nos installations de fabrication réparties dans le monde entier.
Utilisez nos matières premières pour l’analyse moléculaire destinées au développement et à la production de tests de diagnostic et bénéficiant de notre solide expérience et de nos installations de fabrication réparties dans le monde entier.
Utilisez nos matières premières pour l’analyse moléculaire destinées au développement et à la production de tests de diagnostic et bénéficiant de notre solide expérience et de nos installations de fabrication réparties dans le monde entier.