A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
MDL number:
Biological source:
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
5 units/μL
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for 10000 reactions, sufficient for 3000 reactions, sufficient for 500 reactions
mol wt
94 kDa
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR and automated sequencing reactions
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La Taq ADN polymérase est une enzyme thermostable dérivée de la bactérie thermophile Thermus aquaticus. Elle se présente sous une forme recombinante exprimée dans E. coli. Elle résiste à plusieurs cycles de chauffage à 95 °C sans perte significative d'activité. Chaque lot de Taq ADN polymérase est testé pour l'amplification par PCR et le séquençage de l'ADN double brin.
Application
La Taq ADN polymérase de Thermus aquaticus a été utilisée dans les applications suivantes :
- quantification de la croissance fongique par PCR et analyse photométrique
- PCR après transcription inverse (RT-PCR) classique
- génotypage de microsatellites
- constituant d'un mélange pour PCR pour l'amplification de l'ADN génomique et mitochondrial
- PCR T-ARMS ("Tetra-Primer Amplification Refractory Mutation System PCR", PCR tétra-amorce par la technologie du système de mutation réfractaire à l'amplification) directe pour l'amplification d'échantillons de sang total séchés
Biochem/physiol Actions
La Taq polymérase catalyse l′incorporation de dNTP réalisée à l′aide d′amorces oligonucléotidiques et dépendante de matrices d′ADN dans les brins d′ADN complémentaires. Elle possède à la fois des activités de polymérase 5′ - 3′ et d′exonucléase.
Features and Benefits
- Faible coût par unité de Taq
Packaging
ADN polymérase Taq avec un tampon de réaction 10× contenant du MgCl2
La Taq DNA polymérase est fournie avec un tampon de réaction 10× optimisé, au choix, avec MgCl2 (D1806), ou sans MgCl2, mais accompagné d′un tube de MgCl2 permettant un titrage (D4545). Cette dernière option peut être nécessaire pour déterminer les conditions optimales d′amplification.
Other Notes
L′ADN polymérase Taq est une enzyme thermostable isolée de la bactérie thermophile Thermus aquaticus. La forme recombinante de cette enzyme est exprimée chez E. coli. Cette protéine de 94 kDa ne présente aucun niveau détectable d′endonucléases ou d′exonucléases contaminantes par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS (SDS-PAGE). Elle possède à la fois des activités de polymérase 5′→3′ et d′exonucléase.
Une unité intègre 10 nmol de dNTP totaux dans de l′ADN précipitable à l′acide en 30 minutes à 74 °C.
Legal Information
L′utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et des revendications de brevets correspondants en dehors des États-Unis : US 8 404 464 et US 7 972 828. L′acheteur de ce produit bénéficie d′une immunité de juridiction limitée et incessible au titre des revendications de brevets susmentionnées.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ADN polymérase Taq from Thermus aquaticus
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3