C1795
Canada balsam
Viscous Liquid
Synonyme(s) :
Balsam Canada
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Canada balsam, Mounting medium for microscopy
Niveau de qualité
Forme
viscous liquid
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Couleur
yellow to very dark yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
Densité
0.99 g/mL
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC=CC=C(C=C)C(CN1CCC(NC(C1=O)CCCN=C(N)N)C(CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2)NC(=O)C)C(=CC=C)C=CC
InChI
InChI=1S/C39H52N6O2/c1-6-10-16-30(9-4)34(32(14-7-2)15-8-3)27-45-24-22-35(44-36(38(45)47)19-13-23-42-39(40)41)37(43-28(5)46)26-29-20-21-31-17-11-12-18-33(31)25-29/h6-12,14-18,20-21,25,34-37,44H,2,4,13,19,22-24,26-27H2,1,3,5H3,(H,43,46)(H4,40,41,42)
Clé InChI
IIUZTTUQXFCORF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter