Key Documents
1.07961
Sigma-Aldrich
Entellan Néo
rapid mounting medium for microscopy
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
<8 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>250 °C
Limite d'explosivité
1.1-8.0 % (v/v) xylene()
IVD
for in vitro diagnostic use
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.490-1.500
Point d'ébullition
137-143 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 23 °C
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Entellan Néo, produit de montage rapide pour la microscopie, est un produit de montage anhydre prêt à l'emploi pour la microscopie qui se compose d'un polymère de mélange d'acrylates solubilisés dans du xylène. Ce produit doit donc être utilisé avec des échantillons qui ont été rincés au xylène avant montage. Sa plage de viscosité étroite améliore et accélère l'application. En effet, ni la vitesse de dépôt ni le volume ne doivent être réajustés après la première série avec un nouveau flacon d'Entellan Néo. Entellan Néo est un produit de diagnostic in vitro (DIV) autorisé et certifié CE ; il peut donc être utilisé à des fins de diagnostic clinique. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation téléchargeables sur cette page.
Indice de réfraction (20 °C) : 1,490 à 1,500
Densité (20 °C/4 °C) : 0,94 à 0,96 g/cm3
Viscosité (20 °C) : 250 à 600 mPa.s
Remarque sur l'analyse
Indice de réfraction (n 20/D) : 1,490 - 1,500
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,94 - 0,96
Fluorescence (sous forme de quinine à 365 nm) : ≤ 250 ppb
Viscosité (20 °C) : 250 - 600 mPa∙s
Utilisable en microscopie : satisfait au test
Informations légales
ENTELLAN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F
Point d'éclair (°C)
23 °C
Samara Damasceno et al.
Frontiers in neurology, 11, 33-33 (2020-03-03)
The Wistar Audiogenic Rat (WAR) and the Genetic Audiogenic Seizure Hamster from Salamanca (GASH/Sal) strains are audiogenic epilepsy models, in which seizures are triggered by acoustic stimulation. These strains were developed by selective reproduction and have a genetic background with
Thomas Bise et al.
Scientific reports, 10(1), 11551-11551 (2020-07-16)
Zebrafish can regenerate their damaged hearts throughout their lifespan. It is, however, unknown, whether regeneration remains effective when challenged with successive cycles of cardiac damage in the same animals. Here, we assessed ventricular restoration after two, three and six cryoinjuries
Sandra Barata-Antunes et al.
International journal of molecular sciences, 21(10) (2020-05-20)
Parkinson's disease (PD) is the second most common age-related neurodegenerative disorder. The neurodegeneration leading to incapacitating motor abnormalities mainly occurs in the nigrostriatal pathway due to the loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta (SNpc). Several animal
Matthias Schnetz et al.
Cancers, 12(3) (2020-02-29)
Accumulating evidence suggests that iron homeostasis is disturbed in tumors. We aimed at clarifying the distribution of iron in renal cell carcinoma (RCC). Considering the pivotal role of macrophages for iron homeostasis and their association with poor clinical outcome, we