Key Documents
C1357
Sigma-Aldrich
Cholécalciférol
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
(+)-Vitamine D3, 7-Déhydrocholestérol activé, 7-déhydrocholestérol activé, Cholécalciférol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H44O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.64
Numéro Beilstein :
2339331
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
eCl@ss :
34058003
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Niveau de qualité
Pureté
97.0-103.0%
Forme
crystalline
Couleur
white
Pf
83-86 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informations sur le gène
human ... VDR(7421)
Description générale
Cholecalciferol (vitamin D3), a fat-soluble steroid is produced in the skin.
Application
Cholecalciferol has been used:
  • to induce arterial medial calcification (AMC) in mice
  • to study its impact in vascular remodeling associated with vascular calcification (VC) in murine model of obesity and insulin resistance (ob/ob mice)
  • to study its effect on anchorage dependent growth of RWPE2-W99 cells in monolayer culture
Actions biochimiques/physiologiques
La vitamine D fonctionne à travers une récepteur qui fait partie de la famille des facteurs de transcription dépendant du ligand. Module la prolifération et la différentiation des cellules à la fois cancéreuses et normales. A des effets antiprolifératifs et anti-métastatiques sur les cellules cancéreuses de poumons, du colon et de la prostate. Les récepteurs activés de la vitamine D de l′intestin et des os maintiennent l′absorbance du calcium et l′homeostase.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Expansive vascular remodeling and increased vascular calcification response to cholecalciferol in a murine model of obesity and insulin resistance
Carmo LS, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 39(2), 200-211 (2019)
Cholecalciferol (vitamin D 3) inhibits growth and invasion by up-regulating nuclear receptors and 25-hydroxylase (CYP27A1) in human prostate cancer cells
Tokar EJ and Webber MM
Clinical & Experimental Metastasis, 22(3), 275-284 (2005)
Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder
Handbook of Dialysis Therapy, 685-697 (2016)
Runx2 expression in smooth muscle cells is required for arterial medial calcification in mice
Lin ME, et al.
The American Journal of Pathology, 185(7), 1958-1969 (2015)
Stefan Pilz et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 65(6), 1195-1201 (2015-03-25)
Vitamin D deficiency is a risk factor for arterial hypertension, but randomized controlled trials showed mixed effects of vitamin D supplementation on blood pressure (BP). We aimed to evaluate whether vitamin D supplementation affects 24-hour systolic ambulatory BP monitoring values