BP600
Fluvoxamine maleate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluvoxamine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
Clé InChI
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A4(6532)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable