Principaux documents
BCR548
Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
BCR®, certified reference material
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.18
Numéro Beilstein :
5343581
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\C=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
Clé InChI
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR548
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable