Key Documents
606421
Sigma-Aldrich
Acrolein-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
2-Propenal-2-13C
About This Item
Formule linéaire :
H2C=13CHCHO
Poids moléculaire :
57.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥90% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Impuretés
≤10% water
Point d'ébullition
53 °C (lit.)
Pf
-87 °C (lit.)
Densité
0.850 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C=[13CH]C=O
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2/i2+1
Clé InChI
HGINCPLSRVDWNT-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles