Key Documents
BCR169
α-Alumina (0.10 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
particles
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR169
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable