B4888
Beef extract powder
suitable for microbiology, dehydrated extract of bovine tissue used in the preparation of microbiological culture media
Synonyme(s) :
Meat extract
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine skeletal muscle
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Dosage de l'azote
~12% total
Impuretés
<9% sodium chloride
Perte
≤7% loss on drying
Couleur
yellow-brown
pH
6.5-7.5
Solubilité
H2O: soluble
Application(s)
food and beverages
microbiology
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.