A0325100
Albendazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl 5-(propylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
albendazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Clé InChI
HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Adrenal gland,Blood,male reproductive organs,spleen
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable