93791
Allantoin
analytical standard
Synonyme(s) :
5-Ureidohydantoin, Glyoxylic(acid) diureide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Résidus de calcination
≤0.2%
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Clé InChI
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable