Principaux documents
917990
Sigma-Aldrich
Hexahydro-1,3-bis(4-methylphenyl)-5-phenyl-1,3,5-diazaphosphorine
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H25N2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.43
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C23H25N2P/c1-19-8-12-21(13-9-19)24-16-25(22-14-10-20(2)11-15-22)18-26(17-24)23-6-4-3-5-7-23/h3-15H,16-18H2,1-2H3
Clé InChI
UBTLQANULOJJIY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable