91332
2,4,5-Trichlorophenol
purum, ≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
TCP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
powder
Point d'ébullition
248 °C/740 mmHg (lit.)
Pf
64-67 °C
67-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H
Clé InChI
LHJGJYXLEPZJPM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
271.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
133.0 °C - closed cup