90903
Schaeffer and Fulton Spore Stain Solution A
for microscopy
Synonyme(s) :
Malachite Green Solution according to Schaeffer and Fulton
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Gamme de produits
BioChemika
Forme
solution
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Adéquation
spore forming microorganisms
InChI
1S/2C23H25N2.3C2H2O4/c2*1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3*3-1(4)2(5)6/h2*5-17H,1-4H3;3*(H,3,4)(H,5,6)/q2*+1;;;/p-2
Clé InChI
CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Composants
Schaeffer & Fulton`s Spore Stain A: Malachite green 50 g/l in water
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable